Documents
M9631
Sigma-Aldrich
2′-O-Monosuccinyladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
~98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H16N5O9P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
429.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
~98%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC4COP(O)(=O)OC4C3OC(=O)CCC(O)=O