M9380
Met-Ser
About This Item
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Technique(s)
ligand binding assay: suitable
Couleur
white to off-white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O=C(N[C@@H](CO)C(O)=O)[C@H](CCSC)N
InChI
1S/C8H16N2O4S/c1-15-3-2-5(9)7(12)10-6(4-11)8(13)14/h5-6,11H,2-4,9H2,1H3,(H,10,12)(H,13,14)
Clé InChI
WEDDFMCSUNNZJR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable