M9198
Miltefosine hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Choline hexadecyl phosphate, HePC, Hexadecyl phosphocholine, Impavido, Miltex
About This Item
Produits recommandés
Description
zwitterionic
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Conditions de stockage
desiccated
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >2 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O.CCCCCCCCCCCCCCCCOP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C21H46NO4P.H2O/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-25-27(23,24)26-21-19-22(2,3)4;/h5-21H2,1-4H3;1H2
Clé InChI
NTMJUKLGQGDYOT-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable