Documents
M8927
Millipore
Malt Extract Agar, modified
BioChemika, suitable for microbiology
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41171605
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioChemika
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
pH
4.7±0.2 (25 °C)
Application(s)
food and beverages
microbiology
Application
Recommended for isolation, detection and enumeration of yeasts and molds.
Composants
Components (g/L)
Peptic digest of animal tissue 0.78
Maltose 12.75
Dextrin 2.75
Agar 15.00
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lennet, et al.
Manual of Clinical Microbiology (1985)