Key Documents
M8797
Sigma-Aldrich
Methyl 4,7,8,9-tetra-O-acetyl-2-thio-N-acetyl-α-D-neuraminic acid methyl ester
≥90% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H31NO12S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
521.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Pureté
≥90% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)C1(C[C@H](OC(C)=O)[C@@H](NC(C)=O)C(O1)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](COC(C)=O)OC(C)=O)SC
Application
N-Acetylneuraminic acid derivative (glycosyl donor) suitable for chemical sialylation of carbohydrates.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hasegawa, A., et al.
Journal of Carbohydrate Chemistry, 10, 493-493 (1991)
A facile, large-scale preparation of the methyl 2-thioglycoside of N-acetylneuraminic acid, and its usefulness for the alpha-stereoselective synthesis of sialoglycosides.
A Hasegawa et al.
Carbohydrate research, 212, 277-281 (1991-06-10)