M8569
Anti-MAFF (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-v-maf Avian Musculoaponeurotic Fibrosarcoma Oncogene Family, ProteinF
637,00 €
About This Item
637,00 €
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 18 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 4-8 μL using A431 cell line
western blot: 1:4,000-1:8,000 using whole extracts of the A431 cell line
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MAFF(23764)
mouse ... Maff(17133)
rat ... Maff(366960)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité