M8502
4-Methyl-DL-tryptophan
About This Item
Pureté
≥98.0% (TLC)
Forme
powder
Couleur
off-white to light yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cc1cccc2[nH]cc(CC(N)C(O)=O)c12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-7-3-2-4-10-11(7)8(6-14-10)5-9(13)12(15)16/h2-4,6,9,14H,5,13H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
FPJGLSZLQLNZIW-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable