Key Documents
M8500
Supelco
Mescaline hydrochloride
Synonyme(s) :
3,4,5-Trimethoxyphenethylamine hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17NO3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.72
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Format
neat
Chaîne SMILES 
Cl.COc1cc(CCN)cc(OC)c1OC
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Actions biochimiques/physiologiques
Hallucinogen originally isolated from peyote; non-selective serotonin receptor agonist
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable