M8447
MARK1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
KIAA1477
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Niveau de qualité
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
400-541 nmol/min·mg
Poids mol.
~125 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable