Principaux documents
M8384
Sigma-Aldrich
Methyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
Synonyme(s) :
MHBI
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H9NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.62
Beilstein:
5622546
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl[H].COC(=N)c1ccc(O)cc1