M8195
Monoclonal Anti-phospho-MDMX (pTyr99) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone PH-MDMX-169, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-HDM4, Anti-HDMX, Anti-MDM4, Anti-MGC132766, Anti-MRP1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PH-MDMX-169, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~80 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using total cell extract of HEK-293T cells co-transfected with human MDMX and a specific kinase
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr99)
Informations sur le gène
human ... MDM4(4194)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunofluorescence
- immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable