Principaux documents
M813-GS
Sigma-Aldrich
Mouse Neural Stem Cell Growth Supplements (7ml- 2 parts)
1 EACH
121,00 €
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
121,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
121,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
liquid
Niveau de qualité
Durée de conservation
1 yr
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Added to Basal Medium to create Growth Medium
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable