M812-250
Mouse Neural Stem Cell Basal Medium (250 ml)
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
Nomenclature NACRES :
NA.71
Produits recommandés
Forme
liquid
Durée de conservation
1 yr
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Basal Medium without Growth Supplement
Qualité
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Notes préparatoires
contained in protocol
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable