M7782
Antiflammin-1
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Anti-inflammatory peptide 1, Met-Gln-Met-Lys-Lys-Val-Leu-Asp-Ser
About This Item
Pureté
≥97% (HPLC)
Composition
Peptide content, ~70%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CSCCC(N)C(=O)NC(CCC(N)=O)C(=O)NC(CCSC)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(CO)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable