Principaux documents
M7639
Sigma-Aldrich
5-Methoxy-2-methyl-3-indoleacetic acid
Synonyme(s) :
2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H13NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
219.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pf
161-163 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc2[nH]c(C)c(CC(O)=O)c2c1
InChI
1S/C12H13NO3/c1-7-9(6-12(14)15)10-5-8(16-2)3-4-11(10)13-7/h3-5,13H,6H2,1-2H3,(H,14,15)
Clé InChI
TXWGINUZLBAKDF-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Milan Soskić et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 15(13), 4595-4600 (2007-05-08)
The plant hormone, indole-3-acetic acid (IAA), and its ring-substituted derivatives have recently attracted attention as promising pro-drugs in cancer therapy. Here we present relative binding constants to human serum albumin for IAA and 34 of its derivatives, as obtained using