Principaux documents
M7404
Sigma-Aldrich
cis-9-Octadecenyl methanesulfonate
98% (GC)
Synonyme(s) :
Methanesulfonic acid oleyl ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H38O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.57
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
98% (GC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOS(C)(=O)=O
InChI
1S/C19H38O3S/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-23(2,20)21/h10-11H,3-9,12-19H2,1-2H3/b11-10-
Clé InChI
SFCVHVDJESFESU-KHPPLWFESA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter