Principaux documents
M6906
Sigma-Aldrich
Methyl 14-methylpentadecanoate
98% (capillary GC)
Synonyme(s) :
14-Methylpentadecanoic acid methyl ester, Methyl isopalmitate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H34O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
98% (capillary GC)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCCCCCCCC(C)C
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable