Principaux documents
M6131
Sigma-Aldrich
MTH-DL-Tyrosine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H12N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CN1C(=S)NC(Cc2ccc(O)cc2)C1=O
InChI
1S/C11H12N2O2S/c1-13-10(15)9(12-11(13)16)6-7-2-4-8(14)5-3-7/h2-5,9,14H,6H2,1H3,(H,12,16)
Clé InChI
VYIBESPZQFAJRM-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable