Principaux documents
M5648
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methoxy-2-phenylethanol
liquid
Synonyme(s) :
β-Methoxyphenethyl alcohol, (+)-β-Methoxyphenethyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH(OCH3)CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Forme
liquid
Couleur
light yellow
Indice de réfraction
n20/D 1.52 (lit.)
pb
65 °C/0.1 mmHg (lit.)
Densité
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CO[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-11-9(7-10)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-10H,7H2,1H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
JDTUPLBMGDDPJS-SECBINFHSA-N
Attention
May darken on storage
Remplacé(e)(s) par