M5404
Morantel citrate salt
Synonyme(s) :
1,4,5,6-Tetrahydro-1-methyl-2-(2-[3-methyl-2-thienyl]ethenyl)pyrimidine
About This Item
Couleur
yellow
Solubilité
H2O: 4.0 mL, clear, yellow-green (200 mg + 4.0 mL H2O)
Spectre d'activité de l'antibiotique
parasites
Mode d’action
enzyme | inhibits
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CN1CCCN=C1\C=C\c2sccc2C
InChI
1S/C12H16N2S.C6H8O7/c1-10-6-9-15-11(10)4-5-12-13-7-3-8-14(12)2;7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h4-6,9H,3,7-8H2,1-2H3;13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)/b5-4+;
Clé InChI
OLOCXIJVDIVAHH-FXRZFVDSSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable