M5293
Monoclonal Anti-Mucin Gastric antibody produced in mouse
clone 45M1, ascites fluid
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
45M1, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
chicken, monkey, rat, rabbit, pig, hedgehog, mouse, human, feline
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using sections of human stomach
western blot: suitable using non-reducing conditions
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUC5AC(4586)
mouse ... Muc5ac(17833)
rat ... Muc5ac(682837)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable