Principaux documents
M5065
Sigma-Aldrich
MMP Control-5
buffered aqueous solution
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.77
Forme
buffered aqueous solution
Niveau de qualité
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Concentrated, serum-free, cell culture media from cells containing Xenopus collagenase-4 (MMP-18).
Application
Used as a qualitative positive control in immunoblotting for MMP-18.
Forme physique
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline
Remarque sur l'analyse
Recommended use for immunoblotting: mix 1:1 with 2X SDS-PAGE buffer and apply 20-40 μl per lane.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable