Documents
M5034
Sigma-Aldrich
Myristelaidic acid
~99% (capillary GC), liquid
Synonyme(s) :
trans-9-Tetradecenoic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C14H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
ID de substance PubChem :
Pureté
~99% (capillary GC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCC\C=C\CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H26O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h5-6H,2-4,7-13H2,1H3,(H,15,16)/b6-5+
Clé InChI
YWWVWXASSLXJHU-AATRIKPKSA-N
Conditionnement
Sealed ampule.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter