Principaux documents
M5015
Sigma-Aldrich
Methyl Green
certified by the Biological Stain Commission
Synonyme(s) :
Ethyl Green
About This Item
Formule linéaire :
C27H35BrClN3 · ZnCl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
653.24
Numéro C.I. (Colour Index):
42590
Beilstein:
3914106
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified by the Biological Stain Commission
Composition
Dye content, ~90%
pH
0.2-1.8, yellow to blue
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].[Br-].Cl[Zn]Cl.CC[N+](C)(C)c1ccc(cc1)\C(c2ccc(cc2)N(C)C)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C27H35N3.BrH.3ClH.Zn/c1-8-30(6,7)26-19-13-23(14-20-26)27(21-9-15-24(16-10-21)28(2)3)22-11-17-25(18-12-22)29(4)5;;;;;/h9-20H,8H2,1-7H3;4*1H;/q+2;;;;;+2/p-4
Clé InChI
RRKSQWOQZFIQKW-UHFFFAOYSA-J
Qualité
Material may be a mixture of monobromomonochloro and dichloro ZnCl2 salts. Halogen content listed on label.
Adéquation
Certified for use as a counterstain in Altmann′s aniline acid fuchsin technique for mitochondria; for use in methyl green-pyronin methods for differential coloration of nucleic acids.
Remplacé(e)(s) par
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)