M4901
4-O-(2-O-Methyl-β-D-galactopyranosyl)-D-glucopyranose
Synonyme(s) :
2′-O-Methyllactose, 2-Me-β-D-Gal-[1→4]-D-Glc
About This Item
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
COC1C(O)C(O)C(CO)OC1OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable