Principaux documents
M4421
Sigma-Aldrich
5-(4-Methoxyphenyl)pyrrolo[2,1-d][1,5]benzothiazepin-4-ol N,N-dimethylcarbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H20N2O3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C2=C(OC(=O)N(C)C)c3cccn3-c4ccccc4S2
Actions biochimiques/physiologiques
Specific ligand for mitochondrial benzodiazepine receptors
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I Fiorini et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(10), 1427-1438 (1994-05-13)
A novel class of ligands specific for MBR receptors has been identified: 6-arylpyrrolo[2,1-d][1,5]benzothiazepine derivatives. The majority of newly synthesized esters 37-64 as well as some intermediate ketones showed micro- or nanomolar affinity for [3H]PK 11195 binding inhibition. A SAR study