M3699
Methedrone hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
Methedrone hydrochloride, 1-(4-Methoxy-phenyl)-2-methylamino-propan-1-one hydrochloride, 4-Methoxymethcathinone hydrochloride, Methoxyephedrone hydrochloride, Methoxyphedrine hydrochloride, PMMC hydrochloride, bk-PMMA hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-4-6-10(14-3)7-5-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
Clé InChI
QIJFAKGYWIXUDG-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable