Principaux documents
M3167
Sigma-Aldrich
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside
≥99% (HPLC), powder
100 MG
672,00 €
1 G
5 400,00 €
672,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 MG
672,00 €
1 G
5 400,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
672,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
4-Methylumbelliferyl α-L-arabinopyranoside, ≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Essai
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC1=CC(=O)Oc2cc(OC3OCC(O)C(O)C3O)ccc12
InChI
1S/C15H16O7/c1-7-4-12(17)22-11-5-8(2-3-9(7)11)21-15-14(19)13(18)10(16)6-20-15/h2-5,10,13-16,18-19H,6H2,1H3
Clé InChI
JWIYLOHVJDJZOQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable