Principaux documents
M2918
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-(2-nitrovinyl)phenyl β-D-glucopyranoside
≥95%
Synonyme(s) :
MNP-Glc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H19NO9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(ccc1OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)\C=C/N(=O)=O
InChI
1S/C15H19NO9/c1-23-10-6-8(4-5-16(21)22)2-3-9(10)24-15-14(20)13(19)12(18)11(7-17)25-15/h2-6,11-15,17-20H,7H2,1H3/b5-4-
Clé InChI
VLHYYNTWHBRKNT-PLNGDYQASA-N
Substrats
Chromogenic substrate (505 nm) for β-glucosidase
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.