Documents
M2800
Sigma-Aldrich
A2F Glycan ammonium salt
from Porcine thyroglobulin, ≥90%
Synonyme(s) :
(NeuNAc-Gal-GlcNAc)2Man3(Fuc)(GlcNAc)2, Disialylated, galactosylated, fucosylated biantennary N-linked glycan, Mannotriose-(fucosyl-di-[N-acetylglucosamine]), bi(sialyl-galactosyl-N-acetylglucosaminyl)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C90H148N6O66
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2370.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.32
Source biologique
Porcine thyroglobulin
Niveau de qualité
Pureté
≥90%
Température de stockage
−20°C
Description générale
A2F Glycan is a disialylated-galactosylated biantennary, core-substituted with fucose glycan.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
N-linked glycosylation, modification, and degradation