Documents
M2641
Sigma-Aldrich
Methyl-[5-(N-methyl-N-phenylamino)-2,4-pentadienylidene]phenylammonium chloride
Dye content ~90 %
About This Item
Formule linéaire :
C19H21N2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.84
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, ~90%
Pf
117-121 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].CN(\C=C\C=C\C=[N+](/C)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C19H21N2.ClH/c1-20(18-12-6-3-7-13-18)16-10-5-11-17-21(2)19-14-8-4-9-15-19;/h3-17H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FPYATAHHYUQBFA-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable