M2324
ML-3H2
Synonyme(s) :
5-Chloro-7-(diethylaminomethyl)quinolin-8-ol, 5-Chloro-7-[(diethylamino)methyl]-8-quinolinol
About This Item
Forme
solid
Solubilité
DMSO: 20 mg/mL
soluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCN(CC)Cc1cc(Cl)c2cccnc2c1O
InChI
1S/C14H17ClN2O/c1-3-17(4-2)9-10-8-12(15)11-6-5-7-16-13(11)14(10)18/h5-8,18H,3-4,9H2,1-2H3
Clé InChI
QDFFXEIFWNNJJU-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable