Principaux documents
M2281
Sigma-Aldrich
Di-tert-butyl malonate
>97% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCOCH2COOC(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Beilstein:
1781766
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Essai
>97% (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.418 (lit.)
pb
110-111 °C/22 mmHg (lit.)
Pf
−7-−6 °C (lit.)
Densité
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H20O4/c1-10(2,3)14-8(12)7-9(13)15-11(4,5)6/h7H2,1-6H3
Clé InChI
CLPHAYNBNTVRDI-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
192.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
89 °C - closed cup