Principaux documents
M1886
Sigma-Aldrich
Methylenediphosphonic acid trisodium salt tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
HOP(O)(ONa)CH2P(O)(ONa)2·4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.01
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)CP([O-])([O-])=O