A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderService technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderSolubilité
H2O: >10 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@](N)([C@H]1C[C@@H]1C(O)=O)C(O)=O
Actions biochimiques/physiologiques
Potent antagonist at mGluR2 metabotropic glutamate receptors
Remarque sur l'analyse
Stereochemistry confirmed by x-ray crystallography
Déjà en possession de ce produit ?
P J Attwell et al.
Brain research, 805(1-2), 138-143 (1998-09-12)
The anticonvulsant effects of intracerebral administration of the highly potent group II metabotropic glutamate receptor agonist, DCG-IV, were tested in fully kindled rats following daily electrical stimulation of the basolateral amygdala. The agonist caused a dose-dependent increase in the generalized
T Knöpfel et al.
Neuropharmacology, 34(8), 1099-1102 (1995-08-01)
The two reported metabotropic glutamate receptor (mGluR) antagonists, alpha-methyl-cyclopropyl glycine (MCCG) and alpha-methyl-aminophosphonobutyrate (MAP4) were tested on the mGluR1b, mGluR2 and mGluR4a subtypes of human mGluRs. Neither MCCG (500 microM) nor MAP4 (500 microM) antagonized the activation of mGluR1b by