M1520
IgM, Kappa from murine myeloma
clone TEPC 183, ascites fluid, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Mouse IgM-κ
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Clone
TEPC 183, monoclonal
Forme
lyophilized powder
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Reconstitution
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable