M1505
2′-O-Monobutyryladenosine 3′:5′-cyclic monophosphate sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17N5NaO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[Na].CCCC(=O)OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4c(N)ncnc34
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable