M1320
Anti-MTA1 antibody, Mouse monoclonal
clone MTA1-213, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-Metastasis-associated Gene 1, Anti-NuRD-70
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MTA1-213, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
75-80 kDa
Espèces réactives
mouse, human, canine, rat
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using HeLa cell nuclear extract
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MTA1(9112)
mouse ... Mta1(116870)
rat ... Mta1(64520)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable