M0939
Anti-α-MSH antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-α-Melanocyte Stimulating Hormone
533,00 €
About This Item
533,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 1664.9 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: 1:4,000
microarray: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... POMC(5443)
Description générale
Immunogène
Application
- immunohistochemistry
- radioimmunoassay/α-MSH immunoassay
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable