M0784
Anti-Mouse IgG (Fab specific) antibody produced in goat
2.0 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Concentration
2.0 mg/mL
Technique(s)
Ouchterlony double diffusion: suitable
indirect ELISA: 1:10,000
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable