Key Documents
M0405
Sigma-Aldrich
(±)-o-Methoxymandelic acid (dicyclohexylammonium) salt
Synonyme(s) :
(±)-o-Methoxymandelic acid dicyclohexylammonium salt, 2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid, DL-2-Methoxy-α-hydroxybenzeneacetic acid
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O4 · C12H23N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
363.49
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Chaîne SMILES 
COc1ccccc1C(O)C(O)=O.C2CCC(CC2)NC3CCCCC3