Principaux documents
LID-F35630-EP
Lid for Eppendorf(R) FA-35-6-30 Rotor
not aerosol-tight, for 5430/5430R, aluminum
About This Item
Code UNSPSC :
41103913
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
not aerosol-tight
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 022654322 (NA)
Eppendorf® 5427715002 (EU)
Technique(s)
centrifugation: suitable
Compatibilité
for use with 5430 R
for use with 5430
Catégories apparentées
Informations légales
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG