Principaux documents
L9276
Sigma-Aldrich
Lys-Pro hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H21N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NCCCCC(N)C(=O)N1CCCC1C(O)=O