L9167
LWH-63 hydrochloride
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
4-(N-Ethyl-n-4-hydroxybutyl)amino-2,5,6-trimethyl-7-(2,4,6-trimethylphenyl)pyrrolo[2,3-d]pyrimidine hydrochloride, NIH-3
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
light brown
Solubilité
DMSO: ~10 mg/mL
H2O: insoluble
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl[H].CCN(CCCCO)c1nc(C)nc2n(c(C)c(C)c12)-c3c(C)cc(C)cc3C
InChI
1S/C24H34N4O.ClH/c1-8-27(11-9-10-12-29)23-21-18(5)19(6)28(24(21)26-20(7)25-23)22-16(3)13-15(2)14-17(22)4;/h13-14,29H,8-12H2,1-7H3;1H
Clé InChI
DKVWSJKPRJIFPC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable