L7900
Sodium DL-lactate solution
synthetic, syrup, BioXtra, suitable for mouse embryo cell culture, 60 % (w/w)
Synonyme(s) :
DL-Lactic acid sodium salt
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Gamme de produits
BioXtra
Forme
syrup
Concentration
60 % (w/w)
Technique(s)
cell culture | embryo: suitable
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Na+].CC(O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clé InChI
NGSFWBMYFKHRBD-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Mouse embryo media and embryo validated reagents for transgenic mouse embryo culture