L7293
Monoclonal Anti-LSD1 (AOF2) antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone LSD1-12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Amine oxidase, flavin-containing, 2, Anti-BHC110, Anti-BRAF-HDAC complex protein 110, Anti-KIAA0601 protein, Anti-Lysine-specific demethylase 1
77,80 €
About This Item
77,80 €
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LSD1-12, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~110 kDa
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
~2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 0.5-1 μg/mL using MCF7 total cell extract
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AOF2(23028)
mouse ... Aof2(99982)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable