Principaux documents
L7257
Sigma-Aldrich
Leucomalachite Green
Synonyme(s) :
Leucomalachite Green, p,p′-Benzylidenebis-N,N-dimethylaniline, 4,4′-Benzylidenebis(N,N-dimethylaniline)
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH[C6H4N(CH3)2]2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.47
Beilstein:
2140506
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Pf
100-102 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,23H,1-4H3
Clé InChI
WZKXBGJNNCGHIC-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable