Documents
L6788
Sigma-Aldrich
Leptin Fragment 116-130 Amide mouse
>95% (HPLC), white, powder
Synonyme(s) :
Obese Gene Peptide 116-130 Amide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C64H109N19O24S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1560.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51111800
Pureté
>95% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Lep(16846)
Amino Acid Sequence
Ser-Cys-Ser-Leu-Pro-Gln-Thr-Ser-Gly-Leu-Gln-Lys-Pro-Glu-Ser-NH2
Actions biochimiques/physiologiques
Mimics the effects of recombinant leptin on body weight and food intake.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable