L6634
α-Lactalbumin from bovine milk
agarose conjugate, saline suspension
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
13111000
Conjugué
agarose conjugate
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
~6 mg per mL
Matrice
cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Fixation de matrice
amino
Espaceur de matrice
1 atom
Température de stockage
2-8°C
Application
Useful in the isolation of galactosyl transferase.
Forme physique
Suspension in 0.5 M NaCl
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable