Principaux documents
L6164
Laser Tough-Spots®
diam. 1/2 in., green
Synonyme(s) :
solvent resistant labels, temperature resistant labels
1 PKG
75,20 €
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
75,20 €
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
Nomenclature NACRES :
NB.35
75,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
green
polyolefin
Conditionnement
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech SPOT-2200
Diamètre
1/2 in.
Catégories apparentées
Description générale
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Informations légales
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech